Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Artikelnummer. 13426706
Change view
Click to view available options
Menge:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
250 Nanomol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13426706 250 nmol 250 Nanomol
13496696 5 nmol -
13416706 20 nmol 20 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Artikelnummer. 13426706 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. 4464088
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
mirVana™ miRNA-Inhibitor
mirVana miRNA Inhibitors are single-stranded RNA molecules designed to inhibit endogenous microRNAs (miRNAs) and are ideal for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications. Based on the latest version of miRbase, mirVana miRNA Inhibitors are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
RNAi Type miRNA
Produkttyp miRNA
Menge 250 nmol