Learn More
Masterflex™ I/P™ Precision Pump Tubing, PharMed™ BPT
Artikelnummer. 13064887
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
82
Innendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
Packungsgröße:
7.60 Meter
Artikelnummer. Schlauchgröße Innendurchmesser (metrisch) unitSize
13064887 82 12,7 mm 7.60 Meter
1 options
Artikelnummer. 13064887
Marke: Masterflex™ 0650882
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600; NSF-51; REACH, RoHS-konform
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material PharMed BPT
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 Fuß
Gesamtlänge (metrisch) 762 cm
Zur Verwendung mit Masterflex™ I/P Pumpenköpfe
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -60 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Resistenzeigenschaften Säuren, Laugen
Schlauchgröße 82
Flussrate 0,02 bis 13 ml/min
Schlauchanschluss 12,7 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 29 ft. Wasser
Gasdurchlässigkeit CO2:360, H2:97, O2:80, N2:40
Farbe Undurchsichtig, beige
Max. Operating Temperature (English) 270 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch