Learn More
Masterflex™ I/P™ Pumpenkopfadapter
Masterflex™ I/P™ Pumpenkopfadapter sind für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS geeignet
Marke: Masterflex™ 77490-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4,000.00000kg
Beschreibung
- Die Durchflussraten hängen von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Geeignet für den Einsatz mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS
- Die Adapter aus Aluminiumguss verfügen über ein eingebautes Getriebe für eine einfache Einrichtung
- Das ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Pumpen
- Fügen Sie eine Motorsteuerung für den drehzahlvariablen und/oder ferngesteuerten Betrieb hinzu
- Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel
Spezifikation
9,7:1 Übersetzungsverhältnis | |
0,12 bis 9,3 LPM | |
Einbaugetriebe, Adapter aus Aluminiumguss, Hardware | |
NEMA-Typ 56C-Befestigung | |
20 bis 356 U/min |
(171 x 165 x 165 mm) | |
1 ⁄ 10 PS bis 1 ⁄ 2 PS 56C Rahmenmotoren | |
Lackiertes Aluminium | |
2 akzeptiert |