Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 2 siRNA
Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr. 2
272.00 € - 800.00 €
Spezifikation
Regelungsart | Negativkontrolle |
---|---|
RNAi Type | siRNA |
Spezies | Maus, Mensch, Ratte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion, RNAi |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10127774
|
Invitrogen™
AM4613 |
5 nmol |
272.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10554255
|
Invitrogen™
AM4637 |
40 nmol |
800.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ambion™ Silencer™ Negative Control #2 siRNA besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Maus-, Ratten- oder Human-Gensequenzen. Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus.- Nicht gezielt bei begrenzter Sequenzähnlichkeit mit bekannten Genen
- Validiert für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
- Funktionell bestätigte minimale Auswirkungen auf Zellproliferation und Zellviabilität
- HPLC-gereinigt, dupliziert und gebrauchsfertig
Zubehör: Silencer™ siRNA Screening Bedienfeld (SKU-Nr. AM4640)
Das Silencer™ siRNA Screening Bedienfeld umfasst sieben Negativkontroll-siRNAs und dient zur Durchführung von siRNA-Screenings, bei denen hunderte oder tausende siRNAs pro Experiment zum Einsatz kommen. Da Negativkontroll-siRNAs auch unbeabsichtigte Effekte in einem Assay aufweisen können, sollte eine Negativkontroll-siRNA sorgfältig ausgewählt werden. Das Silencer™ siRNA Screening Control Panel vereinfacht diesen Prozess. Eine Positivkontroll-siRNA für Human-, Maus- und Ratten-KIF11 (Eg5) ist als zusätzlicher Bonus ebenfalls in diesem Kontrollset enthalten. Ein Knockdown des Gens KIF11, welches ein Motorprotein der Familie der Kinesine kodiert, führt zum Abbruch der Mitose. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Ambion™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässige experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Negativkontrolle | |
Maus, Mensch, Ratte | |
Unkonjugiert | |
siRNA |
siRNA | |
Transfektion, RNAi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.