Learn More
Ambion™ Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr.4
Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr.4
Marke: Ambion™ AM4641
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00310kg
Beschreibung
Ambion™ Silencer™ Negativkontrolle Nr. 4 siRNA besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Gensequenzen von Maus, Ratte oder Mensch. Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Viabilität oder Morphologie aus. 5 nmol im Lieferumfang enthalten.Negativkontroll-siRNAs sind unerlässlich, um die Transfektionseffizienz zu bestimmen und die Effekte der siRNA-Einbringung zu kontrollieren. Bei siRNA-Screening-Anwendungen sind Negativkontroll-siRNAs auch entscheidend für die Festlegung des Schwellenwerts für positive Ergebnisse (“Hit”). Dieser bestimmt, ob eine siRNA in einem bestimmten Assay eine positive, negative oder neutrale Wirkung zeigt.
Begleitprodukt: Silencer™ siRNA Screening Bedienfeld (SKU#AM4640)
Das Silencer™ siRNA Screening Bedienfeld umfasst sieben Negativkontroll-siRNAs und dient zur Durchführung von siRNA-Screenings, bei denen hunderte oder tausende siRNAs pro Experiment zum Einsatz kommen. Da Negativkontroll-siRNAs auch unbeabsichtigte Effekte in einem Assay aufweisen können, sollte eine Negativkontroll-siRNA sorgfältig ausgewählt werden. Das Silencer™ siRNA-Screening-Bedienfeld vereinfacht diesen Prozess. Eine Positivkontroll-siRNA für Human-, Maus- und Ratten-KIF11 (Eg5) ist als zusätzlicher Bonus ebenfalls in diesem Kontrollset enthalten. Ein Knockdown des Gens KIF11, welches ein Motorprotein der Familie der Kinesine kodiert, führt zum Abbruch der Mitose. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte ™21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-mer-siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte wie Ambion™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs verwenden, sollten Sie für zuverlässige experimentelle Ergebnisse die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden.
Spezifikation
50 μm | |
Silencer™ Negative Control No. 4 siRNA, 5 nmol, Flüssigkeit, 50 μM-Konzentration, nicht konjugierter Farbstoff, siRNA RNAi Typ, Negativkontrolltyp, für RNAi, Transfektion, –20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke | |
Unkonjugiert | |
5 nmol |
-20 °C | |
RNAi, Transfektion | |
Silencer™ Negativkontrolle Nr. 4 siRNA | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.