missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IB-MECA, Tocris Bioscience™

A3 selective agonist

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 1066/5

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 5mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418433

  • 264.01 € / 5 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective A3 adenosine receptor agonist (Ki values are 1.1, 54 and 56 nM for A3, A1 and A2A receptors respectively). Cardioprotective, reduces infarct size upon reperfusion in rats.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

152918-18-8
510.292
ib-meca, 3-ib-meca, piclidenoson, n 6-ibamu, n 6-3-iodobenzyl-5'-n-methylcarboxamidoadenosine, unii-30679umi0n, n 6-3-iodobenzyl adenosine-5'-n-methyluronamide, 1-deoxy-1-6-3-iodophenyl methyl amino-9h-purin-9-yl-n-methyl-beta-d-ribofuranuronamide, 3-iodobenzyl-5'-n-methylcarboxamidoadenosine, n 6-3-iodo-benzyl adenosine-5'-n-methyluronamide
CHEBI:73286
CNC(=O)C1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC(=CC=C4)I)O)O
C18H19IN6O4
HUJXGQILHAUCCV-MOROJQBDSA-N
123683
(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[6-[(3-iodophenyl)methylamino]purin-9-yl]-N-methyloxolane-2-carboxamide

Spezifikation

IB-MECA
152918-18-8
ib-meca, 3-ib-meca, piclidenoson, n 6-ibamu, n 6-3-iodobenzyl-5'-n-methylcarboxamidoadenosine, unii-30679umi0n, n 6-3-iodobenzyl adenosine-5'-n-methyluronamide, 1-deoxy-1-6-3-iodophenyl methyl amino-9h-purin-9-yl-n-methyl-beta-d-ribofuranuronamide, 3-iodobenzyl-5'-n-methylcarboxamidoadenosine, n 6-3-iodo-benzyl adenosine-5'-n-methyluronamide
CNC(=O)C1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC(=CC=C4)I)O)O
510.292
CHEBI:73286
>97%
5mg
C18H19IN6O4
HUJXGQILHAUCCV-MOROJQBDSA-N
(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[6-[(3-iodophenyl)methylamino]purin-9-yl]-N-methyloxolane-2-carboxamide
123683
510.29
Videos