Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Multi-Strip Insert Replacement
Beschreibung
Das iBind™ Flex Multi-Strip Insert Replacement ist ein Zubehör für das ibind™ Flex Western Device zur Verarbeitung von bis zu sechs vertikal geschnittene Mini-Blots.
iBind Flex Western System
Das iBind™ Flex Western System bietet eine automatisierte Western Blot Verarbeitung und kann verschiedene Blot-Formate wie Midi, Mini und vertikal geschnittene Streifen aufnehmen. Alle Blockierungen, Antikörperinkubationen und Waschschritte während der Immundetektion basieren auf der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie und werden freihändig durchgeführt. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western-System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel.
iBind Flex Western System
Das iBind™ Flex Western System bietet eine automatisierte Western Blot Verarbeitung und kann verschiedene Blot-Formate wie Midi, Mini und vertikal geschnittene Streifen aufnehmen. Alle Blockierungen, Antikörperinkubationen und Waschschritte während der Immundetektion basieren auf der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie und werden freihändig durchgeführt. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western-System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multi-Streifenwell-Einsatz mit sechs Wells in Reihe 1 und 3 |
| Beschreibung | Multi-strip well insert with six wells on row 1 and 3 |
| Kitinhalt | Sechs Wells auf Reihe 1 und 3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iBind™ |
| Produktlinie | iBind |
| Typ | Ersatzeinsatz |
| Menge | 1 Einsatz |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |