Beschreibung
- Das iBlot 2 Starter Kit PVDF, enthält das iBlot 2 Gel-Transfergerät sowie iBlot 2 Transferstapel (Nitrozellulose) – alles, was für einen schnellen, Trockentransfer von Proteinen aus einem Gel auf eine Membran erforderlich ist. Das iBlot 2 Gel-Transfergerät führt den Western Blot-Transfer einfach, effizient und zuverlässig durch, dauert sieben Minuten, und erfordert keine flüssigen Puffer.
- Das iBlot 2-System ist sowohl mit Polyvinylidendifluorid (PVDF) als auch mit Nitrocellulosemembranen kompatibel und ermöglicht eine vergleichbare Leistung wie herkömmliche Nasstransferverfahren in einem Bruchteil der Zeit.
- Das iBlot 2 Gel-Transfergerät ist ein integraler Bestandteil des iBlot 2 Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln besteht, die die erforderlichen Puffer und die Transfermembran enthalten.
- Vollständiger Proteintransfer in maximal sieben Minuten
- Hohe Nachweisempfindlichkeit und gleichmäßiger Transfer
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Blottings
- Ein einfaches, anwenderfreundliches System mit integrierter Stromversorgung
- Vorprogrammiert mit sechs Spannungsmethoden, die das Blotting mit verschiedenen Volt-Zeit-Kombinationen ermöglichen
- Fähigkeit zur Erstellung anwenderdefinierter Programme
- Integrierte Kurzanleitung und Anwendungshinweise
- Übertragung von Proteinen von Mini-, Midi- und E-PAGE-Gelen
- Anstelle von Pufferbehältern oder getränktem Papier sind Puffer-Ionen-Reservoirs in die Gelmatrix von Transferstapeln eingebettet. Die hohe Dichte der Ionen in der Gelmatrix ermöglicht einen schnellen Proteintransfer. Beim Blotting erzeugt die Kupfer-Anode als Ergebnis der Wasserelektrolyse keinen gasförmigen Sauerstoff, sodass die Verzerrung des Blots verringert wird. (Bei konventionellen Proteintransfer-Techniken wie Wet, Semi-Wet und Semi-Dry werden träge Elektroden eingesetzt, die Sauerstoff erzeugen.)
- Mit dem iBlot 2 System für das Trocken-Blotting wird die Transferzeit durch den kürzeren Abstand zwischen Elektroden, hoher Feldstärke und hohem Strom verringert.
- Eingeschlossene Luftbläschen, die häufig bei der manuellen Vorbereitung der Blotting-Schichten auftreten, sind durch unsere einzigartige Anti-Bläschen-Bauweise, die einen gleichmäßigen und vollständigen Transfer begünstigt, leicht vermeidbar. Mit dem iBlot 2-System brauchen keine Puffer vorbereitet, keine Gele vorbehandelt und keine Reinigungsarbeiten nach dem Blotting ausgeführt zu werden. Die gesamte Vorbereitung und Laufzeit beträgt in der Regel weniger als zehn Minuten pro Blot.
Spezifikation
Acrylamid-Gele | |
PVDF | |
Raumtemperatur | |
iBlot2™ |
1 Kit | |
• iBlot 2 Gel-Transfergerät • iBlot 2 Transferstapel, PVDF, Standardgröße (2 Kartons, 20 Stapel) |
|
Trocken |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.