Learn More
Ibuprofen Piconol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ibuprofen Piconol |
| CAS | 64622-45-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H23 N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, 2-pyridinylmethyl ester, 2-pyridylmethyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-14(2)12-16-7-9-17(10-8-16)15(3)19(21)22-13-18-6-4-5-11-20-18/h4-11,14-15H,12-13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCc2ccccn2 |
| IUPAC-Name | Pyridin-2-ylmethyl-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.39 |
| Mehr anzeigen |