Learn More
BD BBL™ IC-XT Pack Desinfektions-Neutralisationsagar, RODAC™ LL-Platten
Beschreibung
Die Produkte der Reihe IC-XT (Isolator Cleanroom-Extended Temperature) sind gammasterilisiert, um die Überwachung von Umwelt- und Produkthygiene in Reinräumen von pharmazeutischen Produktions- und Füllräumen sowie in Isolatoren zu ermöglichen.
- Zur Überwachung der Effizienz der Desinfektion in kontrollierten Umgebungen
- Zur Verwendung in Verfahren zur Erkennung und Zählung replizierter Organismen
- Das in der United States Pharmacopeia und dem Europäischen Arzneibuch angegebene Medium für alle aeroben mikrobiellen Zählverfahren
- Für Oberflächentests die Plattenoberfläche direkt auf die zu testende Oberfläche auftragen und mäßigen Druck ausüben (ohne die Agaroberfläche zu reiben oder zu bewegen)
- Die Bereiche (Wände, Böden usw.) können in Abschnitte oder Raster und Proben von bestimmten Punkten innerhalb des Gitters unterteilt werden.
RODAC™ (Replicate Organism Detection and Counting) Verschlussdeckel für Medienplatten
- Besonders empfohlen für die Überwachung von Oberflächen von gesundheitlicher Bedeutung
- Ermöglicht eine komfortable Handhabung und reduziert gleichzeitig das Risiko einer versehentlichen Kontamination
- Der Verschlussmechanismus der Deckel ermöglicht die einfache Verriegelung der Platten für einen sicheren Transport
- Gewährleistet einen sicheren Sitz zwischen Deckel und Sockel, um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Platten zu verhindern
- Verriegelte Platten ermöglichen eine angemessene Belüftung während der Inkubation
- Die Platten werden in der entriegelten Position geliefert, damit der Deckel leicht abgenommen werden kann
- Drehen Sie einfach die Basis und den Deckel in die gewünschte Position, um die Platte zu verriegeln oder zu entriegeln
- Verpackt in undurchlässigen Kunststofffolien für eine längere Stabilität und Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Einrastender Deckel |
| Zertifizierung/Konformität | USP, EP, ISO 11137 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 25 °C (ideal: 15 °C bis 22 °C) |
| Nachweis von | Mikroorganismen |
| Format | Vorbereitete BODAC-Platten |
| Produkttyp | Agar |
| Sterilität | Steril |
| Zusammensetzung | Per 1 L: Von der Bauchspeicheldrüse abgebautes Casein 15 g, Papaisch abgebaute Sojabohnen 5 g, Natriumchlorid 5 g, Lecithin 0.7 g, Polysorbat 80 5 g, Natriumthiosulfat 0.5 g, Natriumpyruvat 3.5 g, L-Histidin 1 g, Agar 18.5 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von Mikroorganismen, die nach der Desinfektionsbehandlung überleben |
| Enthält | SORB-IT™ Beutel mit Silikagel-Trockenmittel |
| Mehr anzeigen |