Learn More
Sino Biological™ ICAM3 Recombinant Human Protein
Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain of human ICAM3 (Met 1-His 485) fused to C-terminal fused polyhistidine tag
Marke:  Sino Biological™ 10333H08H50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15225195
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain of human ICAM3 (Met 1-His 485) fused to C-terminal fused polyhistidine tag
  • Measured by ability of immobilized protein to support PMA adhesion stimulated HSB2 human peripheral blood acute lymphoblastic leukemia cells
  • When cells are added to ICAM3 coated plates (12.5™g/mL , 100μL/well), approximately 5% -1
Spezifikation
Spezifikation
Protein Structure Analysis, Assay Standard
50.8kd
Human
Truncated, Recombinant
Intercellular Adhesion Molecule 3
ICAM3 Recombinant Human Protein
Mammalian
≥90% by SDS-PAGE
3385
50μg
−20°C
<1 EU/μg
ICAM3
His Tag
Lyophilized