missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICI 182,780, Tocris Bioscience™

Estrogen receptor antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 104750

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418383

  • 1002.19 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A high affinity estrogen receptor antagonist (IC50 = 0.29 nM), devoid of any partial agonism both in vitro and in vivo. Also high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

129453-61-8
606.777
fulvestrant, faslodex, fulvestrant usan, faslodex tn, fulvestrant faslodex, chembl1358, fulvestrant jan/usan/inn, faslodex ici 182,780, 7r,8r,9s,13s,14s,17s-13-methyl-7-9-4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfinyl nonyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta a phenanthrene-3,17-diol, 7alpha-9-4,4,5,5,5-pentafluoropentyl sulfinyl nonyl estra-1,3,5 10-triene-3,17beta-diol
(7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfinyl)nonyl]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
C32H47F5O3S
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
104741
CC12CCC3C(C1CCC2O)C(CC4=C3C=CC(=C4)O)CCCCCCCCCS(=O)CCCC(C(F)(F)F)(F)F

Spezifikation

ICI 182, 780
129453-61-8
fulvestrant, faslodex, fulvestrant usan, faslodex tn, fulvestrant faslodex, chembl1358, fulvestrant jan/usan/inn, faslodex ici 182,780, 7r,8r,9s,13s,14s,17s-13-methyl-7-9-4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfinyl nonyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta a phenanthrene-3,17-diol, 7alpha-9-4,4,5,5,5-pentafluoropentyl sulfinyl nonyl estra-1,3,5 10-triene-3,17beta-diol
CC12CCC3C(C1CCC2O)C(CC4=C3C=CC(=C4)O)CCCCCCCCCS(=O)CCCC(C(F)(F)F)(F)F
606.777
606.77
50mg
C32H47F5O3S
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
(7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfinyl)nonyl]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
104741
>99%
Videos