missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICI 185,282, Tocris Bioscience™

Potent thromboxane receptor antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 083610

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418063

  • 153.12 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent thromboxane receptor antagonist.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

106393-80-0
374.356
5-z-7-4-o-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3 dioxan-cis-5-yl heptenoic acid, tocris-0836, 7-4-o-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5-yl heptenoic acid, z-7-2s,4s,5r-4-2-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5-yl hept-5-enoic acid, z-7-4alpha-2-hydroxyphenyl-2alpha-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5alpha-yl-5-heptenoic acid, 5-heptenoic acid, 7-4-2-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5-yl-, 2alpha,4alpha,5alpha z
(Z)-7-[(2S,4S,5R)-4-(2-hydroxyphenyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-5-yl]hept-5-enoic acid
C18H21F3O5
ZWAVGFSZMACJHA-PMNBYGLBSA-N
5311390
C1C(C(OC(O1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2O)CC=CCCCC(=O)O

Spezifikation

ICI 185, 282
106393-80-0
5-z-7-4-o-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3 dioxan-cis-5-yl heptenoic acid, tocris-0836, 7-4-o-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5-yl heptenoic acid, z-7-2s,4s,5r-4-2-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5-yl hept-5-enoic acid, z-7-4alpha-2-hydroxyphenyl-2alpha-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5alpha-yl-5-heptenoic acid, 5-heptenoic acid, 7-4-2-hydroxyphenyl-2-trifluoromethyl-1,3-dioxan-5-yl-, 2alpha,4alpha,5alpha z
C1C(C(OC(O1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2O)CC=CCCCC(=O)O
374.356
374.36
10mg
C18H21F3O5
ZWAVGFSZMACJHA-PMNBYGLBSA-N
(Z)-7-[(2S,4S,5R)-4-(2-hydroxyphenyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-5-yl]hept-5-enoic acid
5311390
>98%
Videos