Learn More
Tocris Bioscience™ ICI 89406
Marke:  Tocris Bioscience™ 083250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13418053
  • 546.02 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
β-adrenergic antagonist and low efficacy partial agonist; does not affect resting cardiac parameters.
Spezifikation
Spezifikation
N-[2-[3-(2-Cyanophenoxy)-2-hydroxypropylamino]ethyl]-N'-phenylurea
>99%
Observed MW: 354.41
Soluble to 100mM in DMSO
53671-71-9
C19H22N4O3