missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICOS Antibody (1001423), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30029890 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30029890 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30029890 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB1681PECY55

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ICOS
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1001423
Konjugat PE-Cyanine5.5
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Wirtsspezies Rat
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession # Q9WVS0
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29851
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.