Learn More
Kalibrierstandard 2A without Mercury für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLMS-2AN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ag | 10μg/ml |
Al | 10μg/ml |
As | 10μg/ml |
Ba | 10μg/ml |
Be | 10μg/ml |
Ca | 10μg/ml |
Cd | 10μg/ml |
Co | 10μg/ml |
Cr | 10μg/ml |
Cs | 10μg/ml |
Cu | 10μg/ml |
Fe | 10μg/ml |
Ga | 10μg/ml |
K | 10μg/ml |
Li | 10μg/ml |
Mg | 10μg/ml |
Mn | 10μg/ml |
Na | 10μg/ml |
Ni | 10μg/ml |
Pb | 10μg/ml |
Rb | 10μg/ml |
Se | 10μg/ml |
Sr | 10μg/ml |
Tl | 10μg/ml |
U | 10μg/ml |
V | 10μg/ml |
Zn | 10 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Lösung 2A mit mehreren Elementen ohne Quecksilber | |
10 mg/l | |
5 % HNO3 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Sicherheit und Handhabung
- Multi-element Solution 2A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch