missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molybdän-Standardlösung für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Marke:  SPEX Certiprep CLMS-2

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12900kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III


Artikelnummer. 11961666

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung

Beschreibung

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Ag10μg/ml
Al10μg/ml
As10μg/ml
Ba10μg/ml
Be10μg/ml
Bi10μg/ml
Ca10μg/ml
Cd10μg/ml
Co10μg/ml
Cr10μg/ml
Cs10μg/ml
Cu10μg/ml
Fe10μg/ml
Ga10μg/ml
In10μg/ml
K10μg/ml
Li10μg/ml
Mg10μg/ml
Mn10μg/ml
Na10μg/ml
Ni10μg/ml
Pb10μg/ml
Rb10μg/ml
Se10μg/ml
Sr10μg/ml
Tl10μg/ml
U10μg/ml
V10μg/ml
Zn10 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Spezifikation

Spezifikation

Lösung 2 mit mehreren Elementen
10 mg/l
5 % HNO3
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
125 ml
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Multi-element Solution 2

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B

Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Produkt nur für den Laborgebrauch