Learn More
Kalibrierstandard 2A für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10098222 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10098222 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10098222 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLMS2A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Eine Flasche Mehrelementlösung 2A und eine Flasche Quecksilber (Hg).
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Hinweis: Das 2er-Pack besteht aus einer Flasche Mehrelementlösung 2A und einer Flasche Quecksilber (Hg). (Quecksilber wird als separate Lösung geliefert, da es mit anderen Elementen nicht kompatibel ist.)
AnalytKonzentration
Ag10 μg/ml
Al10 μg/ml
As10 μg/ml
Ba10 μg/ml
Be10 μg/ml
Ca10 μg/ml
Cd10 μg/ml
Co10 μg/ml
Cr10 μg/ml
Cs10 μg/ml
Cu10 μg/ml
Fe10 μg/ml
Ga10 μg/ml
K10 μg/ml
Li10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Mn10 μg/ml
Na10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Rb10 μg/ml
Se10 μg/ml
Sr10 μg/ml
Tl10 μg/ml
U10 μg/ml
V10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lösung 2A mit mehreren Elementen
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 5 % HNO3
Menge 125 ml
Güte ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch