Learn More
Kalibrierstandard 3 für ICP/MS, SPEX CertiPrep ™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLMS-3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Au | 10μg/ml |
Hf | 10μg/ml |
Ir | 10μg/ml |
Pd | 10μg/ml |
Pt | 10μg/ml |
Rh | 10μg/ml |
Ru | 10μg/ml |
Sb | 10μg/ml |
Sn | 10μg/ml |
Te | 10 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Lösung 3 mit mehreren Elementen | |
Jede Komponente bei 10 μg/ml in 10 % HCl/1 % HNO3: Antimon Gold Hafnium Iridium Palladium Platinum Rhodium Ruthenium Tellur Zinn |
|
10 % HCl/1 % HNO3 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Produkt nur für den Laborgebrauch