Learn More
ICP-MS P/A Tuning Solution 2: Ge, Mo, Pd, Ru, Sb, Sn @ 10 ug/ml; Ir, Ti @ 5 ug/ml in 10 % HCl / 1 % HNO3 /Tr. HF, VHG™
Beschreibung
ICP-MS P/A Tuning Solution 2: Ge, Mo, Pd, Ru, Sb, Sn @ 10 ug/ml; Ir, Ti @ 5 ug/ml in 10 % HCl / 1 % HNO3 /Tr. HF
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium/Titanium/Antimony/Germanium/Molybdenum/Palladium/Ruthenium/Tin |
| CAS | 7439-88-5, 7440-32-6, 7440-36-0, 7440-56-4, 7439-98-7, 5-3-7440 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Iridium/Titanium/Antimony/Germanium/Molybdenum/Palladium/Ruthenium/Tin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3/HF |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Iridium 5 μg/mL/Titanium 5 μg/mL/Antimony 10 μg/mL/Germanium 10 μg/mL/Molybdenum 10 μg/mL/Palladium 10 μg/mL/Ruthenium 10 μg/mL/Tin 10 μg/mL |