Learn More
Idazoxan Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30393104
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393104 1 g 1 Gramm
30399711 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30393104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5068001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79944-56-2
Summenformel C11H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.69
Synonym 2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, (+/-)-Idazoxan Monohydrochloride, RX 781094, RX 781094A
IUPAC-Name 2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idazoxan Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
Formelmasse 240.0666