Learn More
IDO Monoclonal Antibody (eyedio), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
131.00 € - 378.00 €
Spezifikation
Antigen IDO
Klon eyedio
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16340934
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-9477-42
100 Tests
378.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16330934
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-9477-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: This eyedio monoclonal antibody reacts with human indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO, INDO, IDO1), an intracellular enzyme that catalyzes the degradation of tryptophan to kynurenines. IDO is expressed in a wide variety of tissues and cells, including macrophages, plasmacytoid dendritic cells, and several cell lines. IDO can be induced in many different cell types by IFN gamma or other inflammatory stimuli. Expression of IDO in antigen presenting cells and tumors is thought to mediate immune suppression through depletion of this essential amino acid and/or by the creation of tryptophan metabolites that cause apoptosis of T cells and induction of regulatory T cells. Applications Reported: This eyedio antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This eyedio antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product No. 88-8824-00) and protocol.  Please refer to Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins located on the Resources Tab online. This may be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
IDO Monoclonal antibody specifically detects IDO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IDO
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P14902
IgG1 κ
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eyedio
Flow Cytometry
eFluor 450
Mouse
Human
3620