Learn More
Brady™ IDXPERT™ B-427 selbstlaminierende Markierungsetiketten für Sprach- und Datenkommunikationskabel
Für den Einsatz mit IDEXPERT Druckern. Brady selbstlaminierende Vinyletiketten werden für die Draht- und Kabelmarkierung, Plattenidentifizierung und Sprach-/Datenidentifizierung verwendet
Marke: Brady™ 800757
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25630kg
Beschreibung
- Bedruckbare, selbstlaminierende Vinyletiketten für den IDXPERT Drucker
- Material ist UL-anerkannt
- Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
IDXPERT Etikett | |
Schwarz, Weiß | |
8.10 mm 4.00 mm | |
IDXPERT Etikettendrucker | |
38.10 mm | |
Quadratisch | |
-70 °C bis 70 °C | |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
Matt |
Acryl, Permanent | |
UL-anerkannt | |
Anpassungsfähigkeit, gute Transparenz, selbstverlöschendes, selbstlaminierendes Material | |
12.70 mm | |
1 | |
B x H: 38.1 x 38.1 mm (1.5 x 1.5 in.) | |
0.102 mm | |
225 Etiketten/Rolle | |
38,10 mm |