Learn More
Brady™ IDXPERT™ B-427 selbstlaminierende Markierungsetiketten für Sprach- und Datenkommunikationskabel
Für den Einsatz mit IDEXPERT Druckern. Brady selbstlaminierende Vinyletiketten werden für die Draht- und Kabelmarkierung, Plattenidentifizierung und Sprach-/Datenidentifizierung verwendet
74.45 € - 95.40 €
Spezifikation
Produkttyp | IDXPERT-Etikett |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | IDXPERT Etikettendrucker |
Material | Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
Beschreibung | Anpassungsfähigkeit, gute Transparenz, selbstverlöschendes, selbstlaminierendes Material |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11584334
|
Brady™
800757 |
1,5 x 1,5 in. | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11534344
|
Brady™
800762 |
0,75 x 1,5 in. (B x H) | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10561845
|
Brady™
800763 |
1 x 1 in. | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Bedruckbare, selbstlaminierende Vinyletiketten für den IDXPERT Drucker
- Material ist UL-anerkannt
- Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
IDXPERT-Etikett | |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
Anpassungsfähigkeit, gute Transparenz, selbstverlöschendes, selbstlaminierendes Material |
IDXPERT Etikettendrucker | |
0,004 in. | |
UL-anerkannt |