Learn More
Thermo Scientific™ IEF Probenpuffer, 2X, pH 3 bis 10 mit Lysin und Arginin
38.10 € - 55.10 €
Spezifikation
Konzentration | 2X |
---|---|
pH-Bereich | 3 bis 10 |
Produkttyp | Probenladepuffer |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15470237
|
Thermo Scientific™
J62241.AC |
25 mL |
38.10 €
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15480237
|
Thermo Scientific™
J62241.AD |
50 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
2X | |
3 bis 10 | |
Probenladepuffer | |
Flüssig |