Learn More
Abnova™ IFI27 (Human) Recombinant Protein
Human IFI27 full-length ORF ( AAH15492, 1 a.a. - 119 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00003429-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16166581
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MEASALTSSAVTSVAKVVRVASGSAVVLPLARIATVVIGGVVAVPMVLSAMGFTAAGIASSSIAAKMMSAAAIANGGGVASGSLVATLQSLGATGLSGLTKFILGSIGSAIAAVIARFY
Spezifikation
Spezifikation
AAH15492
interferon, alpha-inducible protein 27
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IFI27
GST
3429
Wheat germ expression system
25 μg
FAM14D, ISG12, ISG12A, P27
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer