Learn More
IFN gamma Monoclonal Antibody (XMG1.2), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
94.75 € - 233.00 €
Spezifikation
Antigen IFN gamma
Klon XMG1.2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15209319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-7311-81
50 μg
133.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15219319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-7311-82
100 μg
233.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15537116
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-7311-41
25 Tests
94.75 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The XMG1.2 antibody reacts with mouse interferon (IFN) gamma. The XMG1.2 antibody is a neutralizing antibody. Mouse IFN gamma is a 20 kDa factor produced by activated T, B and NK cells, and is an anti-viral and anti-parasitic cytokine. IFN gamma, in synergy with other cytokines such as TNF alpha, inhibits proliferation of normal and transformed cells. Immunomodulatory effects of IFN gamma are exerted on a wide range of cell types expressing the high affinity receptors for IFN gamma. Glycosylation of IFN gamma does not affect its biological activity. Applications Reported: This XMG1.2 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis. Applications Tested: This XMG1.2 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (cat. 88-8824) and protocol. Please refer to Best Protocols: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.
Spezifikation
Spezifikation
IFN gamma
Flow Cytometry
PE
Rat
Mouse
BoIFNG; cytokine; EGK_03901; gamma interferon; gamma interferon precursor; gamma-interferon; gamma-interferon precursor (AA -23 to 143); H-IFN-g; IFG; IFI; IFN gamma; IFN ?; Ifng; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma precursor; IFN-y; IFN?; Immune interferon; interferon gamma; interferon gamma precursor; interferon gamma type 2; Interferon y; Interferon ?; interferon, gamma; interferon-gama; interferon-gamma; Interferon-gamma level; interferon-gamma precursor; Interferon?; M-IFN-g; R-IFN-g
IFNG
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IFNG
XMG1.2
Monoclonal
Liquid
RUO
P01580
15978
IgG1 κ