Learn More
IFN-γ Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: B27, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566395
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805019
  • 245.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
16-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IFN-γ Monoclonal antibody specifically detects IFN-γ in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IFN-γ
B27
Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque
Flow Cytometry
BB700
Mouse
25 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)