missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IFNAR2 Monoclonal Antibody (07), Invitrogen™

Artikelnummer. 17709863
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17709863 50 μL 50 Mikroliter
17709543 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17709863

Marke: Invitrogen™ MA543512

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human IFNAR2

The type I interferons, IFN-alpha and IFN-beta, are a group of structurally and functionally related proteins that are induced by either viruses or double-stranded RNA and are defined by their ability to confer an antiviral state in cells. IFN-alpha and IFN-beta appear to compete with one another for binding to a common cell surface receptor, while immune IFN (IFN-gamma) binds to a distinct receptor. This distinct receptor, IFN-alphaR, is only weakly responsive to type I interferons, in contrast to IFN-alpha/betaR, which binds to and responds effectively to IFN-beta and to several of the IFN-alpha subtypes. IFN-alpha/betaR is expressed as two alternatively spliced transcripts, designated IFN-alpha/betaRalpha (IFN-alpha/betaR1) and IFN-alpha/betaRbeta (IFN-alpha/betaR2), both of which are involved in signal transduction and ligand binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFNAR2
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 07
Konzentration 1.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen IFNAR2
Gen-Zugriffsnummer P48551
Gen-Alias AI747302; human interferon alpha/beta receptor; IFN alpha/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalpha/beta R2; IFN-alpha/beta receptor 2; IFNalpha/betaR2; IFN-alpha/betaR2; IFN-alpha/betaRbeta; IFNalpha/beta-Rbeta; IFN-alpha-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; interferon (alpha and beta) receptor 2; interferon (alpha, beta and omega) receptor 2; interferon alpha and beta receptor subunit 2; interferon alpha binding protein; Interferon alpha/beta receptor 2; interferon receptor 2c; interferon-alpha/beta receptor 2; interferon-alpha/beta receptor beta chain; type I interferon alpha/beta receptor 2a; type I interferon receptor 2
Gensymbole IFNAR2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Human IFNAR2 protein.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3455
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.