missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFNB1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Artikelnummer. 16186631
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16186631 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16186631 Supplier Abnova Supplier No. H00003456T01.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Western Blotting

Specifications

Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung IFNB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_002176
Molekulargewicht 22.3
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-IFNB1 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-IFNB1 antibody (H00003456-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL IFNB1 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.