Learn More
Ifosfamid-d4, TRC
Artikelnummer. 30392606
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392606 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30392606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI2650021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifosfamide-d4
CAS 1189701-13-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P
Menge 1 mg
Synonym Ifosfamide-D4
InChI-Formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i2D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])NP1(=O)OCCCN1CCCl
IUPAC-Name 3-(2-Chlorethyl)-N-(2-Chlor-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-oxo-1,3,2λ ^{5}-Oxazaphosphinan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 265.11
Formelmasse 264.0499
Reinheit (%) >95