Learn More
Ifosfamid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077881
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3778-73-2
C7H15Cl2N2O2P
261.09
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
3690
CHEBI:5864
N,3-Bis(2-Chlorethyl)-2-Oxo-1,3,2$l^{5}-Oxazaphosphinan-2-Amin
C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3778-73-2
C7H15Cl2N2O2P
261.09
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
ifosfamide, isophosphamide, iphosphamide, isofosfamide, ifosfamid, mitoxana, naxamide, iphosphamid, isoendoxan, ifex
3690
CHEBI:5864
N,3-Bis(2-Chlorethyl)-2-Oxo-1,3,2$l^{5}-Oxazaphosphinan-2-Amin
C1CN(P(=O)(OC1)NCCCl)CCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ifosfamide
Schmelzpunkt 39.0°C to 42.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) ≥97.5% (ELSD) (HPLC)