missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFT27 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 15017-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883984

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 18-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

RABL4 belongs to the small GTPase superfamily, Ras family. RABL4 possesses GTPase activity By similarity. This gene encodes a putative GTP-binding protein similar to RAY/RAB1C. The protein is ras-related, but the function is unknown.
Spezifikation

Spezifikation

IFT27
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BW83
IFT27, Rab like protein 4, RABL4, RAYL
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
11020
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
IFT27
Liquid
IFT27
IFT27 Fusion Protein Ag6967
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation