Learn More
IFT43 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24338-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882815
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IFT43, encoded by C14ORF179, is a subunit of the intraflagellar transport complex A (IFT-A) of primary cilia. The IFT-A is implicated in retrograde ciliary transport along axonemal microtubules. Defects in subunits of IFT-A has been associated with skeletal ciliopathies, including Sensenbrenner syndrome, Jeune syndrome, and Ellis-van-Creveld syndrome. Mutations in C14ORF179 has been linked to Sensenbrenner syndrome. (21378380).
Spezifikation
Spezifikation
IFT43
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96FT9
C14orf179, IFT43
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
112752
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IFT43
Liquid
IFT43
IFT43 Fusion Protein Ag19434
Antigen Affinity Chromatography