Learn More
IFT88 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4A4G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 60227-1-IG-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887245
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was raised against the C-terminal region of human IFT88 and can detect the endogenous level of IFT88.
This gene encodes a member of the tetratrico peptide repeat family. Mutations of a similar gene in mouse can cause polycystic kidney disease. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
IFT88
4A4G5
Unconjugated
IFT88
Liquid
IFT88
IFT88 Fusion Protein Ag4980
Protein G
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse, Human, Rat
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13099, Q61371
IFT88, TPR repeat protein 10, TTC10
Mouse
IgG1
20 μL
-20°C
Primary
21821, 305918, 8100