Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IgA ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15580897
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15580897 20 x 96 Tests 20 Stück
15500907 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580897 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 885045077
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Capture-Antikörperkonzentrat
  • Nachweisantikörperkonzentrat
  • Mouse IgA-Isotypkontrolle (Standard), lyophilisiert, 50 ng/ml nach Rekonstitution
  • Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
  • Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
  • 96-Well-Platte im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86
Speziell für die genaue und präzise Messung von Maus-IgA entwickelt.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-IgA enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins IgA.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Mouse IgA Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 0.39 bis 25 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,39 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 238447
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert; HRP-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin A
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min