missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Monoclonal Antibody (IA6-2), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17696905
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17696905 25 Tests 25 Stück
17636915 100 Tests 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17696905 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. H026T02Y04

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This type I transmembrane protein is co-expressed on the surface of mature naive B cells with membrane IgM. IgD also exists as a soluble form in blood serum. Studies have demonstrated that IgD associates with the B cell receptor and participates in mediating signal transduction upon antigen binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgD
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon IA6-2
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat NovaFluor Yellow 660
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen IGHD
Gen-Zugriffsnummer P01880
Gen-Alias IGHD; immunoglobulin heavy constant delta
Gensymbole IGHD
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.