Learn More
IgE Antibody (quilizumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30164735
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30164735 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30164735 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP328368JF635
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
IgE Monoclonal antibody specifically detects IgE in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgE
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon quilizumab
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon
Wirtsspezies Human
Immunogen IgE (M1 prime)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3497
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1