Learn More
Invitrogen™ Humanes IgE unbeschichtete ELISA Bausatz
Artikelnummer. 15530957
Change view
Click to view available options
Menge:
20 x 96 Tests
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15530957 20 x 96 Tests 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15530957 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 885061077
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Capture-Antikörperkonzentrat
  • Nachweisantikörperkonzentrat
  • Human IgE-Isotypkontrolle (Standard), lyophilisiert, 1,000 ng/ml nach Rekonstitution
  • Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
  • Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
  • 96-Well-Platte im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86
ELISA
Das unbeschichtete humane Immunglobulin E (Hu IgE) ELISA Das Kit enthält vorab abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien zur Durchführung quantitativer enzymgebundener Immunadsorptionstests (ELISA). ELISA ) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Proteinspiegel von humanem IgE. Waschpuffer und Stopplösung werden benötigt, um den Vorgang abzuschließen. ELISA Reaktion und werden separat verkauft. Prinzip der Methode: ELISAs sind so konzipiert, dass sie die Menge des Zielmoleküls messen, die zwischen einem passenden Antikörperpaar gebunden wird. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IgE ist eine der fünf Klassen von Immunglobulinen, die bei Säugetieren gefunden werden. Monomere bestehen aus zwei schweren (Epsilon-) Ketten mit 4 Ig-ähnlichen konstanten Domänen und zwei leichten Ketten. IgE spielt eine wesentliche Rolle bei der Überempfindlichkeit des Typs I (allergische Reaktionen wie Heuschnupfen, Asthma, Nesselsucht, anaphylaktischer Schock), indem es an Fc-Rezeptoren auf Basophilen und Mastzellen bindet. Die Vernetzung von an Fc-Rezeptoren gebundenes IgE führt zur Degranulation von Mastzellen und Basophilen, die allergische Reaktionen fördern. IgE ist auch für die Immunität gegen Parasiten funktional wichtig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 7,8 bis 500 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 7,8ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3497
Kitinhalt Fangantikörper: Vortitriert, Gereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert, Biotin-konjugierter Antikörper, Standard: Humanes IgE-Protein zur Erstellung einer Standardkurve und zur Kalibrierung von Proben, 10X Beschichtungspuffer: Puffer für die Beschichtung mit dem Fangantikörper, 5x-ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitriertes Avidin-HRP, Substrat: 1X TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte: Hochaffine 96-Well-Platte (im Lieferumfang der Produkte mit den Katalognummern -22, -76, -86 enthalten)
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 10 μL, Serum 10 μL
Synonym Immunglobulin E
Ziel Humanes IgE
Prüfzeit 1 Stunde 45 Minuten
Gesamte Assay-Zeit 24 Stunden 30 Minuten