Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IgE ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15530907
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15530907 20 x 96 Tests 20 Stück
15550907 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15530907 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 885046077
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Capture-Antikörperkonzentrat
  • Nachweisantikörperkonzentrat
  • Mouse IgE-Isotypkontrolle (Standard), lyophilisiert, 500 ng/ml nach Rekonstitution
  • Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
  • Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Vortitrierte Streptavidin-HRP
  • Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
  • 96-Well-Platte im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86
Zur quantitativen Erkennung von Maus-IgE.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Immunglobulin E (IgE) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins IgE.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IgE ist eine der fünf Klassen von Immunglobulinen, die bei Säugetieren gefunden werden. Monomere bestehen aus zwei schweren (Epsilon-) Ketten mit 4 Ig-ähnlichen konstanten Domänen und zwei leichten Ketten. IgE spielt eine wesentliche Rolle bei der Überempfindlichkeit des Typs I (allergische Reaktionen wie Heuschnupfen, Asthma, Nesselsucht, anaphylaktischer Schock), indem es an Fc-Rezeptoren auf Basophilen und Mastzellen bindet. Die Vernetzung von an Fc-Rezeptoren gebundenes IgE führt zur Degranulation von Mastzellen und Basophilen, die allergische Reaktionen fördern. IgE ist auch für die Immunität gegen Parasiten funktional wichtig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 4 bis 250 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 380792
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin E
Ziel Maus
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min