missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFLR1/TMEM149 Antibody (905338) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18583439 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18583439 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18583439 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB8296I

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IGFLR1/TMEM149 Monoclonal antibody specifically detects IGFLR1/TMEM149 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGFLR1/TMEM149
Anwendungen Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 905338
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ22573, transmembrane protein 149, U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 4, U2(RNU2) small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 4, U2AF1L4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human IGFLR1, Met1-Pro163, Accession # Q9H665
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79713
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.