Learn More
IgG Fraction to beta-Galactosidase, Unlabeled, Polyclonal, MP Biomedicals
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  MP Biomedicals 0856028
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Artikelnummer. 11445425
  • 231.08 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
beta-Galactosidase Polyclonal antibody specifically detects beta-Galactosidase in samples. It is validated for Enzyme Immunoassay, Fluorescent Immunoassay, Immunohistochemistry, Western Blotting.
Spezifikation
Spezifikation
IgG Fraction to beta-Galactosidase
Polyclonal
Goat
1 mL
Store unopened product at 2° to 8°C. For long term storage, aliquot and freeze at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
ELISA, Fluorescent Immunoassay (FIA), Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Recombinant full length protein of Escherichia coli beta-Galactosidase