Learn More
IgG (γ-Heavy Chain) Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
IgG (γ-Heavy Chain) Ab-1, Rabbit PAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states ensuring the ideal tests are always available.
104.04 € - 190.00 €
Spezifikation
Antigen | IgG (gamma heavy Chain) Ab-1 |
---|---|
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12602887
|
Epredia
RB-1432-A0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12612887
|
Epredia
RB-1432-A1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12682877
|
Epredia
RB-1432-A |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12642887
|
Epredia
RB-1432-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
The most common feature of plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: IgG isolated from a pool of normal human sera
Molecular Weight: 50 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
IgG (gamma heavy Chain) Ab-1 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Immunoglobulins | |
IgG isolated from a pool of normal human sera | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG |