Learn More
Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
103.00 € - 175.00 €
Spezifikation
Antigen Mouse IgG1 kappa
Klon P3.6.2.8.1
Anwendungen Control, Flow Cytometry
Konjugat APC
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15300730
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-4714-81
50 μg
103.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15310730
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-4714-82
100 μg
163.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15528096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-4714-41
25 Tests
105.00 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12642059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-4714-42
100 Tests
175.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal mouse IgG1 K immunoglobulin is useful as an isotype control. Applications Reported: APC Mouse IgG1 K Isotype Control has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The Mouse IgG1 K Isotype Control is offered in 2 formats:- μg size: This can be used at the same concentration as the experimental antibody. - test size: has been pre-titrated and tested by intracellular staining for flow cytometric analysis. This can be used at test size: 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Mouse IgG1 kappa Control antibody specifically detects Mouse IgG1 kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1 kappa
Control, Flow Cytometry
Liquid
RUO
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
P3.6.2.8.1
APC
Mouse
Not Applicable
IgG1 κ