Learn More
Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
57.50 € - 155.00 €
Spezifikation
Antigen Mouse IgG1 kappa
Klon P3.6.2.8.1
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Western Blot
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15257367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-4714-81
50 μg
57.50 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15267367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-4714-82
100 μg
105.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15277367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-4714-85
500 μg
155.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal mouse IgG1 K immunoglobulin is useful as an isotype control. Applications Reported: This mouse IgG1 isotype control has been reported for use in surface and intracellular flow cytometric analysis, immunohistochemistry, immunocytochemistry, immunoprecipitation and immunoblotting (WB). Applications Tested: Mouse IgG1 K Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells and mouse spleen cells. It should be used at the same concentration as the experimental antibody. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Mouse IgG1 is a subtype of immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the most abundant IgG subtype in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG1 is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. It is also involved in the regulation of immune responses, including the activation of T cells and the inhibition of B cell activation. Mouse IgG1 is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1 kappa
0.5 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Not Applicable
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
Isotype Control (Primary)
4° C
P3.6.2.8.1
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Western Blot
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG1 κ