Learn More
Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Biotin, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
57.00 € - 301.00 €
Spezifikation
Antigen | Rat IgG1 kappa |
---|---|
Klon | eBRG1 |
Konjugat | Biotin |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Rat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13108185
|
Affymetrix eBioscience
13-4301-82 |
100 μg |
129.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15223598
|
Affymetrix eBioscience
13-4301-81 |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15279799
|
Affymetrix eBioscience
13-4301-85 |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Description: The monoclonal rat IgG1, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This rat IgG1 isotype control can be used in immunohistochemistry, immunocytochemistry, flow cytometric analysis, and ELISA. Applications Tested: This rat IgG1 isotype control has been used by flow cytometric analysis of mouse splenocyte suspension and can be used at the same concentration as the experimental antibody. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG1 is a subclass of immunoglobulin G (IgG) antibodies that are commonly used in research and diagnostics. These antibodies are produced by rats in response to an antigen and can be purified from serum or hybridoma cell culture supernatants. Rat IgG1 is often used as a negative control in experiments, as it does not bind to many mammalian antigens. It is also used in immunohistochemistry, flow cytometry, and western blotting to detect specific antigens. Gene targeting is a powerful tool used to manipulate the rat genome and generate animal models for studying human diseases. With gene targeting, specific genes can be knocked out, inserted, or modified to investigate their role in disease pathogenesis.Spezifikation
Rat IgG1 kappa | |
Biotin | |
Rat | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography |
eBRG1 | |
Liquid | |
RUO | |
Isotype Control (Primary) |
For Research Use Only.