Learn More
Rat anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody, APC, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
70.75 € - 190.00 €
Spezifikation
Antigen Mouse IgG1
Klon M1-14D12
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13400169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-4015-80
25 μg
70.75 €
25 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15578086
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-4015-82
100 μg
190.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal antibody M1-14D12 recognizes Mouse IgG1 antibodies and can be used as a second step reagent in flow cytometry and microscopy. The monoclonal does not recognize other mouse isotypes nor does it crossreact to rat IgG1 or any rat isotype antibodies. Applications Reported: This M1-14D12 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This M1-14D12 antibody has been tested by flow cytometric analysis of cells stained with a mouse IgG1 primary antibody. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Mouse IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Mouse IgG1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Secondary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
M1-14D12
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
APC
Rat