Learn More
Maus-IgG2a-kappa, FITC, Klon: eBM2a, Isotypkontrolle, eBioscience™
Maus-Isotypenkontrolle
Marke: Affymetrix eBioscience 11-4724-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Der Isotyp eines primären Antikörpers und die Anwendung, in der er eingesetzt wird, können zu einer Hintergrundfärbung führen. Primärantikörper-Hintergrundrauschen kann durch Bindung an Fc-Rezeptoren in Zielzellen, durch unspezifische Interaktionen mit zellulären Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden oder durch Zellautofluoreszenz verursacht werden. Isotyp-Kontrollantikörper können als Negativkontrollen dienen, um nicht-spezifische Hintergrundsignale von spezifischen Antikörpersignalen zu unterscheiden, da sie keine relevante Spezifität zu einem Zielantigen haben. Auch wenn Isotypkontrollen am häufigsten in der Durchflusszytometrie eingesetzt werden, sind sie auch in anderen Anwendungen wie der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), der Immunhistochemie und Gelverschiebungen nützlich. Die Isotypkontrollen sollten mit der primären Antikörperart und dem Isotyp übereinstimmen, damit der Gehalt an spezifischer Färbung durch den primären Antikörper genau bestimmt werden kann. Wenn direkt markierte primäre Antikörper verwendet werden, funktioniert die Isotypkontrolle am besten, wenn sie mit demselben Marker wie der Testantikörper konjugiert wird.
Beschreibung: Dies ist ein monoklonaler IgG2a-kappa-Antikörper. Er wird als Isotypkontrolle für Maus-IgG2a-Antikörper verwendet. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Maus-IgG2a ist für die durchflusszytometrischer Analyse von Zelloberflächen- und intrazellulären Molekülen sowie Immunozytochemie und Immunhistochemie geeignet. Getestete Anwendungen: Die FITC-konjugierte Isotypkontrolle für Maus IgG2a ist in 2 Formaten erhältlich: – μg-Format: Wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse normaler humaner Zellen des peripheren Blutes getestet und sollte in derselben Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. – Testformat: Wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse normaler humaner Zellen des peripheren Blutes vortitriert und getestet. Dies kann bei Testgröße verwendet werden: 5 μl (1 μg) pro Test. Ein Test ist definiert als die Menge (μg) des Antikörpers, die eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 μl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber zwischen 10^5 und 10^8 Zellen/Test variieren. Anregung: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blauer Laser: Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.Spezifikation
Mouse-IgG2a kappa | |
Regelung | |
0.5 mg/ml | |
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2 | |
IgG2, IgG2a, IgG2ak | |
IgG2a kappa, kappa | |
100 μ g | |
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN! | |
Monoklonal |
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie | |
eBM2a | |
FITC | |
Flüssig | |
Maus- | |
Affinitätschromatographie | |
RUO | |
Isotypkontrolle | |
Nicht zutreffend |
Nur für Forschungszwecke.