Learn More
Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
69.75 € - 189.00 €
Spezifikation
Antigen Rat IgG2a kappa
Klon eBR2a
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15287357
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-4321-81
50 μg
69.75 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15297357
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-4321-82
100 μg
92.75 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15207367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
14-4321-85
500 μg
189.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal rat IgG2a, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This rat IgG2a isotype control has been reported for use in immunocytochemistry, immunohistochemistry, flow cytometric analysis, and immunoglobulin ELISA. Applications Tested: This rat IgG2a isotype control has been used by flow cytometric analysis of mouse splenocyte suspension and should be used at the same concentration as the experimental antibody. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2a is an immunoglobulin subclass that is commonly used in research and diagnostic applications. It is produced by the rat immune system and is known for its ability to activate complement and mediate antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC). Rat IgG2a has a molecular weight of approximately 160 kDa and is composed of two heavy chains and two light chains. It is often used as a control or reference antibody in experiments involving rat models, and is also commonly used in flow cytometry and immunohistochemistry applications.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG2a kappa
0.5 mg/mL
Unconjugated
Rat
Not Applicable
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Isotype Control (Primary)
4° C
eBR2a
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG2a κ