Learn More
Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
105.00 € - 173.00 €
Spezifikation
Antigen Mouse IgG2b kappa
Klon eBMG2b
Anwendungen Control, Flow Cytometry
Konjugat PE
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15238779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-4732-81
50 μg
105.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15248779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-4732-82
100 μg
173.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15286568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-4732-42
100 Tests
133.00 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal mouse IgG2b, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: This mouse IgG2b isotype control has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This Mouse IgG2b K Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells and can be used at the same concentration as the experimental antibody. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Mouse IgG2b is a subtype of immunoglobulin G antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the third most abundant IgG subtype in the serum and plays a crucial role in the adaptive immune response. Mouse IgG2b is composed of two heavy chains and two light chains, and it is involved in opsonization, complement activation, and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. It is also involved in the regulation of immune responses, including the activation of T cells and the inhibition of B cell activation. Mouse IgG2b is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry. It is also used in therapeutic applications, such as immunotherapy and vaccine development.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2b kappa
Control, Flow Cytometry
Liquid
RUO
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eBMG2b
PE
Mouse
Not Applicable
IgG2b κ